P8119
Protein Standard
analytical standard, 80 mg/mL (HSA and gamma-globulins)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Qualité
analytical standard
Forme
liquid
Contient
0.05% sodium azide as preservative
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
amino acids, peptides, proteins
Concentration
80 mg/mL (HSA and gamma-globulins)
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable