Principaux documents
P5629
Sigma-Aldrich
Phosphate de potassium tribasique
reagent grade, ≥98%
Synonyme(s) :
Phosphate tripotassique
About This Item
Formule linéaire :
K3PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder
pH
11.9 (25 °C, 10 g/L)
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Densité
2.564 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[K].OP(O)(O)=O
InChI
1S/3K.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
Clé InChI
LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Le phosphate de potassium tribasique exerce un effet catalytique puissant dans les réactions de transestérification. Il possède une activité bactéricide.
Application
Le phosphate de potassium tribasique a été utilisé :
  • dans le tampon de lyse pour l′isolement de protéines à partir de bactéries à Gram positif
  • comme réactif pour la synthèse transposable à l′échelle supérieure et la post-modification de NU-1000 (squelette organométallique mésoporeux)
  • comme réactif pour les préparations à haute pureté de la membrane plasmique de Lilium davidii ou d′Oryza sativa
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Plasma Membrane Preparation from Lilium davidii and Oryza sativa Mature and Germinated Pollen
Yang N, et al.
Journal of integrative plant biology (2010)
Scalable synthesis and post-modification of a mesoporous metal-organic framework called NU-1000
Wang TC, et al.
Nature Protocols, 11(1), 149-149 (2016)
Bactericidal activity of tripotassium phosphate and potassium oleate on the native flora of poultry skin
Hinton Jr A and Ingram KD
Food Microbiology, 20(4), 405-410 (2003)
The newly developed monoclonal antibody SA7D6 exhibits potential for detection of Staphylococcus aureus
Senevirathne A and Kim KP
Food Science and Biotechnology, 24(3), 1177-1184 (2015)
Tri-potassium phosphate as a solid catalyst for biodiesel production from waste cooking oil
Guan G, et al.
Fuel Processing Technology, 90(4), 520-524 (2009)
Contenu apparenté
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Découvrez des tampons biologiques ultra purs pour l'échelle de la production. Nos solutions d'expert pour la production garantissent stabilité, la régulation du pH et la constance des approvisionnements.
Découvrez des tampons biologiques ultra purs pour l'échelle de la production. Nos solutions d'expert pour la production garantissent stabilité, la régulation du pH et la constance des approvisionnements.
Afficher tout