Principaux documents
NIST979
Chromium isotopic standard
NIST® SRM® 979
Synonyme(s) :
Chromium(III) nitrate nonahydrate
About This Item
Formule linéaire :
Cr(NO3)3 · 9H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Pureté isotopique
 50Cr
 52Cr
 53Cr
 54Cr
Conditionnement
pkg of 0.25 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Pf
60 °C (lit.)
Format
matrix material
Chaîne SMILES 
[Cr+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cr.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
Clé InChI
GVHCUJZTWMCYJM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Caractéristiques et avantages
Measurements of hydrated chromium nitrate areconducted using single filament (platinum) mass spectrometry.
Autres remarques
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Chromium-50, Chromium-52, Chromium-53, Chromium-54
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable