Key Documents
NIST977
Isotopic standard for bromine
NIST® SRM® 977
Synonyme(s) :
Sodium bromide
About This Item
Formule linéaire :
NaBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 806 °C)
Pureté isotopique
 79Br
 81Br
Conditionnement
pkg of 0.25 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
755 °C (lit.)
Format
matrix material
Chaîne SMILES 
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Autres remarques
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Bromine-79 (79Br), Bromine-81 (81Br)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable