H0600000
Histamine dihydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-(4-Imidazolyl)ethylamine dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
histamine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
249-252 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
Clé InChI
PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH1(3269)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable