D8189
Bis(1,3-dibutylbarbituric acid) trimethine oxonol
≥95% purity (HPLC), powder or solid
Synonyme(s) :
DiBAC4(3)
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Bis(1,3-dibutylbarbituric acid) trimethine oxonol, ≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder or solid
Technique(s)
titration: suitable
Couleur
orange to dark red
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
ε (coefficient d'extinction)
≥90000 at 490-496 nm in methanol
Fluorescence
λex 513-519 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCN(C(N(CCCC)C1=O)=O)C(C1=C/C=C/C2C(N(CCCC)C(N(CCCC)C2=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C27H40N4O6/c1-5-9-16-28-22(32)20(23(33)29(26(28)36)17-10-6-2)14-13-15-21-24(34)30(18-11-7-3)27(37)31(25(21)35)19-12-8-4/h13-15,20H,5-12,16-19H2,1-4H3/b14-13+
Clé InChI
ATJCYSYHWGQAET-BUHFOSPRSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable