Principaux documents
C7642
Sigma-Aldrich
Concanavaline A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
FITC conjugate, Type IV, lyophilized powder
Synonyme(s) :
ConA
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
Canavalia ensiformis
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Type
Type IV
Forme
lyophilized powder
Composition
Protein, 5-15% biuret
Ampleur du marquage
3-6 mol FITC per mol protein
Impuretés
Carbohydrate, essentially free
Température de stockage
−20°C
Application
For the fluorescent detection of glycoproteins containing α−D-mannose or α−D-glucose
Actions biochimiques/physiologiques
La Con A n′est pas spécifique au groupe sanguin, mais a une affinité pour les résidus terminaux α-D-mannosyle et α-D-glucosyle. Les ions Ca2+ et Mn2+ sont requis pour l′activité. La Con A se dissocie en dimères à un pH inférieur ou égal à 5,6. Entre pH 5,8 et pH 7,0, la Con A existe sous forme d′un tétramère ; au-dessus de pH 7,0, elle forme des agrégats d′ordre supérieur. Con A possède une activité mitogène, qui dépend de son degré d′agrégation. La succinylation produit une forme dimérique active qui reste dimérique à un pH supérieur à 5,6.
Conditionnement
Package size based on protein content
Forme physique
Lyophilized powder containing phosphate buffer salts and NaCl
Remarque sur l'analyse
L′activité d′agglutination est exprimée en μg/ml et est déterminée à partir de dilutions en série dans un tampon phosphate salin de pH 6,8 contenant du Ca2+ et du Mn2+ à 1 mg par ml de solution. Cette activité est la concentration la plus faible nécessaire pour agglutiner une suspension d′érythrocytes humains à 2 % après 1 h d′incubation à 25 °C.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Li Liu et al.
Molecular biology and evolution, 37(8), 2300-2308 (2020-04-04)
Fisher's fundamental theorem of natural selection predicts no additive variance of fitness in a natural population. Consistently, studies in a variety of wild populations show virtually no narrow-sense heritability (h2) for traits important to fitness. However, counterexamples are occasionally reported
Jianbin Guo et al.
International journal of nanomedicine, 16, 7249-7268 (2021-11-06)
With increases in implant infections, the search for antibacterial and biofilm coatings has become a new interest for orthopaedists and dentists. In recent years, graphene oxide (GO) has been extensively studied for its superior antibacterial properties. However, most of these
Uma Shankar Sagaram et al.
Microbiology (Reading, England), 153(Pt 9), 2850-2861 (2007-09-05)
Fusarium verticillioides is an important pathogen of maize that causes ear rot and produces the mycotoxins known as fumonisins. To date, knowledge of pathogenicity and the regulation of fumonisin biosynthesis in F. verticillioides is limited. Here, the molecular characterization of
Sanda Ljubicic et al.
Biology of the cell, 112(12), 427-438 (2020-08-29)
Cell-cell or cell-substrate interactions are lost when cells are dissociated in culture, or during pathophysiological breakdowns, therefore impairing their structure and polarity, and affecting their function. We show that single rat β-cells, cultured under non-adhesive conditions, form intracytoplasmic vacuoles increasing
Hyeong Rae Kim et al.
Biosensors & bioelectronics, 170, 112656-112656 (2020-10-04)
Point-of-care risk assessment (PCRA) for airborne viruses requires a system that can enrich low-concentration airborne viruses dispersed in field environments into a small volume of liquid. In this study, airborne virus particles were collected to a degree above the limit