C7129
Acide citrique monohydrate
reagent grade, ≥98% (GC/titration)
Synonyme(s) :
2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Essai
≥98% (GC/titration)
Forme
powder
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
Solubilité
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless (Turbidity)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
Clé InChI
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
345.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
173.9 °C - closed cup