B1054000
Betamethasone 17-valerate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,4-pregnadiène-11β,17α,21-triol-9α-fluoro-16β-méthyl-3,20-dione 17-valérate, 9α-fluoro-16β-méthyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiène-3,20-dione 17-valérate, 9α-fluoro-16β-méthylprednisolone 17-valérate, Betnovate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
betamethasone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)CC2C3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
InChI
1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(33)34-27(22(32)15-29)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-24(17,3)26(19,28)21(31)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,29,31H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19?,20?,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
Clé InChI
SNHRLVCMMWUAJD-QDHNOTTGSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2