A7534
Albumine de sérum bovin solution
35% in saline, contains azide, aseptically filled
Synonyme(s) :
Albumine solution from bovine serum, Solution de BSA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Stérilité
aseptically filled
Pureté
33.0-37.4 protein basis (biuret)
Forme
solution
Produit purifié par
heat shock fractionation
Contient
sodium azide as preservative
Ne contient pas
stabilizer
Origine
USA origin
Concentration
33.0-37.4 mg/mL Biuret
35% in saline
Technique(s)
ELISA: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Activité étrangère
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable