94950
4-Vinyl-1-cyclohexene
analytical standard
Synonyme(s) :
4-Ethenyl-1-cyclohexene, NSC 15760
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.76 (vs air)
Pression de vapeur
10.2 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥99.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
517 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.463 (lit.)
n20/D 1.464
pb
126-127 °C (lit.)
Pf
−101 °C (lit.)
Densité
0.831 g/mL at 20 °C
0.831 g/mL at 20 °C
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
petroleum
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C=CC1CCC=CC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-4,8H,1,5-7H2
Clé InChI
BBDKZWKEPDTENS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup