Key Documents
918911
Sigma-Aldrich
4-Methyl-4-mercaptopentan-2-one
≥95.0%
Synonyme(s) :
4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352105
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0%
Forme
liquid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)CC(C)(C)S
InChI
1S/C6H12OS/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
Clé InChI
QRNZMFDCKKEPSX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F
Point d'éclair (°C)
54 °C