761001
Lithium nickel manganese cobalt oxide
powder, <0.5 μm particle size, >98%
Synonyme(s) :
NMC
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Pureté
>98%
Forme
powder
Poids mol.
Mw 96.46 g/mol
Composition
LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Taille des particules
<0.5 μm
Pf
>290 °C (lit.)
Densité
2.11 g/cm3
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- More Reliable
- Longer Cycle Life
- Bulk and Pilot Scale Available
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.