Principaux documents
900519
Sigma-Aldrich
Isopropyl acetate
greener alternative
anhydrous, ZerO2®, ≥99.6%
Synonyme(s) :
Degassed and low oxygen isopropyl acetate, IPrOAc, Isopropyl acetate ZerO2®, Acetic acid isopropyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOCH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.13
Beilstein:
1740761
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.01
Essai:
≥99.6%
pb:
85-91 °C (lit.)
Pression de vapeur:
47 mmHg ( 20 °C)
Qualité
ZerO2®
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
47 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.6%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
894 °F
Limite d'explosivité
1.8 %, 37 °F
8 %
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤0.1% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
pb
85-91 °C (lit.)
Pf
−73 °C (lit.)
Densité
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
Clé InChI
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Application
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Informations légales
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
41.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
5 °C - closed cup