88554
Formiate d′éthyle
analytical standard
Synonyme(s) :
Ester éthylique de l’acide formique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
15.16 psi ( 55 °C)
3.79 psi ( 20 °C)
Essai
≥99.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
851 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
16 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
n20/D 1.360
pb
52-54 °C (lit.)
Pf
−80 °C (lit.)
Densité
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CCOC=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves