A propos de cet article
Formule linéaire :
Si(OCH3)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.22
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-656-4
Beilstein/REAXYS Number:
1699658
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidervapor density
5.25 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
13 hPa ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.368
bp
121-122 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
density
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O4Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
InChI key
LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in the sol-gel synthesis of chromium-doped silicates and in the formation of hexagonal mesoporous silica layers.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetramethyl orthosilicate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
78.8 °F - closed cup
flash_point_c
26 °C - closed cup
ppe