76778
Methyl acrylate
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
67.5 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
874 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Contient
~0.0015% hydroquinone monomethyl ether as stabilizer
Limite d'explosivité
14.5 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.402 (lit.)
n20/D 1.403
pb
80 °C (lit.)
Pf
−75 °C (lit.)
Densité
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
petroleum
Format
neat
Chaîne SMILES
COC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3
Clé InChI
BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
27.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-2.8 °C - closed cup