Key Documents
8.00590
Sigma-Aldrich
Methyl methacrylate
(stabilised) for synthesis
Synonyme(s) :
Methyl methacrylate, Methyl 2-methylpropenoate, Methacrylic acid methyl ester, MMA
About This Item
Formule linéaire :
CH2=C(CH3)COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
201-297-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
53 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
430 °C
Puissance
7872 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.1-12.5 % (v/v)
Point d'ébullition
101 °C/1013 hPa
Pf
-48 °C
Température de transition
flash point 10 °C
Densité
0.94 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
Clé InChI
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Catalysis for the synthesis of methacrylic acid and methyl methacrylate: Explored esterification processes for producing methyl methacrylate, significant for industrial scale production (MJD Mahboub et al., 2018).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.942 - 0.944
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with hydroquinone monomethyl ether.
At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup