73177
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
2,4-Dinitro-1-fluorobenzene, DNFB, DNPF, FDNB, Sanger reagent
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for HPLC derivatization
LiChropur™
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
(Solid or Semi-Solid or Chunk(s) or Paste or Liquid)
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
light yellow to very dark green-yellow, and Light Green to Very Dark Green
Indice de réfraction
n20/D 1.569 (lit.)
Point d'ébullition
178 °C/25 mmHg (lit.)
Pf
25-27 °C (lit.)
Densité
1.482 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3FN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
Clé InChI
LOTKRQAVGJMPNV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
327.2 °F
Point d'éclair (°C)
164 °C