71635
citrate de sodium dibasique sesquihydrate
purum p.a., ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Acide citrique disodium salt, citrate d’hydrogène disodique sesquihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum p.a.
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (T)
Forme
crystals
pH
4.6-5.2 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Solubilité
water: soluble 263.1 g/L
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O.OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.2Na.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
XNZQCYSOYHAYII-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
- In the Supel Que Citrate (EN) tubes for the quantification of pesticides in blackcurrants by triple quadrupole GC-QqQ-MS/MS [Gas chromatography coupled to tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) coupled with triple quadrupole (QqQ) analyzer] method.
- Dispersive solid phase extraction (dSPE) method, commonly referred as QuEChERS.2
- Preparation of RNA precipitation solution.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable