Merck
Passer à
70650
1,3-Dihydroxynaphthalene
for spectrophotometric det. of glucuronic acid according to Tollens, ≥97.0%
Synonyme(s) :
1,3-Naphthalenediol, Naphthoresorcinol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H6(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-079-7
Beilstein/REAXYS Number:
2044002
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC), ≥97.0%
form
crystals
quality
for spectrophotometric det. of glucuronic acid according to Tollens
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
122-125 °C, 123-125 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cc(O)c2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10(12)6-8/h1-6,11-12H
InChI key
XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
Application
1,3-Dihydroxynaphthalene may be used as a background electrolyte (BGE) for the determination of carbohydrates by high-performance capillary electrophoresis (HPCE) method with indirect absorbance detection.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dihydroxynaphthalene
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Muta. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe