Principaux documents
69246
Supelco
Mineral oil standard mixture Type A and B for EN 14039 and ISO 16703
analytical standard, ~8 mg/mL in heptane (exact content on the label)
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
100
200
Agence
EN 14039
ISO 16703
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
~8 mg/mL in heptane (exact content on the label)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Densité
0.686 g/mL at 20 °C
Application(s)
environmental
petroleum
Format
multi-component solution
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Contains Mineral oil type A and B diluted with n-heptane; contains n-decane and n-tetracontane as internal standards.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, 3 (2012)