Principaux documents
64004BC
Millipore
Dispositif de prélèvement d'échantillon liquide MVP ICON®
BioControl, ATP Liquid Sampling Swab for HACCP Management
About This Item
Code UNSPSC :
41112601
Nomenclature NACRES :
NB.79
Niveau de qualité
Gamme de produits
MVP ICON®
Forme
liquid
Conditionnement
box of 100 ea
Fabricant/nom de marque
MVP ICON® 64004-100
Application(s)
food and beverages
water monitoring
Compatibilité
for use with MVP ICON instrument
Méthode de détection
bioluminescent
Température de stockage
room temp
Description générale
Le dispositif de prélèvement d'échantillon liquide MVP ICON est un instrument autonome d′analyse d′échantillons liquides (eau de rinçage) utilisant le système MVP ICON. Le système MVP ICON détecte les résidus agroalimentaires et microbiologiques via la mesure de l′adénosine triphosphate (ATP) par bioluminescence en présence de luciférase. L′ATP est présente dans la plupart des résidus agroalimentaires et dans toutes les cellules de bactérie, de levure et de moisissure. Le dispositif de prélèvement peut être actionné d′une seule main en un seul geste, ce qui libère l′autre main pour d′autres opérations. Tous les réactifs d′analyse sont contenus à l′intérieur du dispositif de prélèvement.
Caractéristiques et avantages
Facilité d′utilisation
Le dispositif de prélèvement d'échantillon liquide MVP ICON avec mesure de l′ATP permet aux utilisateurs de recueillir rapidement des échantillons liquides (eau de rinçage d′une NEP par exemple), directement à la source et sans pipetage ni recours à un récipient de prélèvement, et d′analyser dans la foulée leur teneur en ATP.
Exactitude et répétabilité accrues
Après activation, le réactif d′analyse exclusif s′écoule à travers l′axe creux du dispositif pour laver uniformément l′embout de collecte et faire s′écouler l′ATP jusqu′au fond du tube de prélèvement, garantissant un haut degré d′exactitude. La mesure porte sur la lumière produite par la solution de réactif et non la surface du dispositif solide, ce qui garantit un haut niveau de répétabilité.
Stockage pratique
Le dispositif de prélèvement se stocke à température ambiante, et non en milieu réfrigéré, ce qui permet d′économiser un espace précieux dans votre réfrigérateur pour les produits qui en ont besoin.
Adéquation
Test de l′ATP, transformation des aliments, contrôle HACCP, désinfection
Principe
La détection de l′ATP par bioluminescence est un indicateur bien établi et couramment employé pour contrôler l′hygiène et l′efficacité du nettoyage lors de la transformation des aliments. La détection de l′ATP avec le système MVP ICON fournit des résultats en 10 secondes, ce qui permet de prendre des décisions rapides quant au démarrage d′un procédé de transformation et de mettre en place, si nécessaire, des mesures correctives immédiates. L′ATP est une molécule présente dans toutes les cellules vivantes, notamment les bactéries, les levures, les moisissures et l′ensemble de la matière organique.
Méthode d'analyse
Mesure de l′ATP par bioluminescence
Stockage et stabilité
Sampling devices should be stored at a temperature between 2 ºC - 30 ºC (36 °F - 86 ºF). Protect from direct sunlight. Unused devices must be resealed in the foil bags.
Informations légales
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • Wet Chamber
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Articles
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.
Contenu apparenté
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Afficher tout