63406
Methyl malonyl chloride
purum, ≥97.0% (AT)
Synonyme(s) :
Methyl chloroformylacetate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (AT)
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.432
pb
57-59 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(=O)CC(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO3/c1-8-4(7)2-3(5)6/h2H2,1H3
Clé InChI
UTBCRHAMJFMIIR-UHFFFAOYSA-N
Application
Attention
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Protocoles
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation