61328
Lactoperoxidase from bovine milk
lyophilized, powder, ≥150 U/mg
Synonyme(s) :
Donor:hydrogen peroxide oxidoreductase, Peroxidase
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Qualité
lyophilized
Activité spécifique
≥150 U/mg
Poids mol.
Mr ~77500
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Clé InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
cow ... LPO(280844)
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1