Key Documents
551333
Supelco
Tetramethylsilane solution
NMR reference standard, 12% in chloroform, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H12Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
NMR reference standard
analytical standard
Niveau de qualité
Concentration
12% in chloroform
Technique(s)
NMR: suitable
qNMR: suitable
Taille du tube de RMN
5 mm × 8 in.
Format
single component solution
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3
Clé InChI
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Lineshape
Quantité
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable