Key Documents
1.08183
Sigma-Aldrich
Tetramethylsilane
for the calibration of NMR spectra for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonyme(s) :
Tetramethylsilane, TMS
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)4Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
200-899-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
750 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.7% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
345 °C (DIN 51794)
Limite d'explosivité
1.0-37.9 % (v/v)
Technique(s)
NMR: suitable
Point d'ébullition
26 °C/1013 hPa
Pf
-95 °C
Température de transition
flash point -20 °C (DIN 51755 Part 1)
Solubilité
0.02 g/L
Densité
0.65 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3
Clé InChI
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Remarque sur l'analyse
Purity (GC): ≥ 99.7
Identity (IR-spectrum): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.6385 - 0.6400
Performance test (NMR-spectrum): conforms
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Informations légales
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-16.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-27 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1