54704
Multielement standard solution V for ICP
TraceCERT®, in 10% nitric acid
Synonyme(s) :
ICP Multi-Element Standard Solution 5
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
in 10% nitric acid
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Composition
Ag, 10 mg/L
Al, 10 mg/L
Ba, 10 mg/L
Be, 10 mg/L
Bi, 10 mg/L
Ca, 100 mg/L
Cd, 10 mg/L
Co, 10 mg/L
Cr, 10 mg/L
Cs, 10 mg/L
Cu, 10 mg/L
Fe, 100 mg/L
Ga, 10 mg/L
In, 10 mg/L
K, 100 mg/L
Li, 10 mg/L
Mg, 10 mg/L
Mn, 10 mg/L
Mo, 10 mg/L
Na, 100 mg/L
Ni, 10 mg/L
Pb, 10 mg/L
Rb, 10 mg/L
Sr, 10 mg/L
Tl, 10 mg/L
V, 10 mg/L
Zn, 10 mg/L
Concentration
in 10% HNO3
Technique(s)
ICP: suitable
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
multi-component solution
Description générale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Risques supp
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter