Principaux documents
1.10580
Supelco
ICP multi-element standard solution VI
for ICP-MS (30 elements in dilute nitric acid) Certipur®
Synonyme(s) :
Nota 1 A
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Gamme de produits
Certipur®
pH
0.5 (20 °C in H2O)
Densité
1.03 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
multi-component solution
Température de stockage
15-25°C
Description générale
for ICP-MS (30 elements in dilute nitric acid) Certipur®
Remarque sur l'analyse
Ag (Silver)10 mg/lAl (Aluminium)10 mg/lAs (arsenic)100 mg/lB (boron)100 mg/lBa (barium)10 mg/lBe (beryllium)100 mg/lBi (bismuth)10 mg/lCa (calcium)1000 mg/lCd (cadmium)10 mg/lCo (cobalt)10 mg/lCr (chromium)10 mg/lCu (Copper)10 mg/lFe (iron)100 mg/lGa (Gallium)10 mg/lK (potassium)10 mg/lLi (Lithium)10 mg/lMg (Magnesium)10 mg/lMn (Manganese)10 mg/lMo (Molydenium)10 mg/lNa (sodium)10 mg/lNi (Nickel)10 mg/lPb (lead)10 mg/lRb (Rubidium)10 mg/lSe (Selenium)100 mg/lSr (Strontium)10 mg/lTe (Tellurium)10 mg/lTl (Thallium)10 mg/lU (Uranium)10 mg/lV (Vanadium)10 mg/lZn (Zinc)100 mg/l
Autres remarques
Blocked in the US and Canada due to regulatory reasons
Informations légales
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable