87299
Tétrahexylammonium hydrogénosulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
About This Item
Produits recommandés
Description
cationic
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (T)
Forme
crystals
Qualité
LiChropur™
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
Pf
98-100 °C (lit.)
99-102 °C
λ
10 % in acetonitrile
Absorption UV
λ: 210 nm Amax: 0.10
λ: 220 nm Amax: 0.04
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Adéquation
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
Chaîne SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.H2O4S/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-24H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
RULHPTADXJPDSN-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable