Key Documents
44012
Supelco
1-(2-Chlorophenyl)-1-(4-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Mitotane
About This Item
Formule linéaire :
(ClC6H4)2CHCHCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.04
Numéro Beilstein :
2056007
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)C(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H10Cl4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17)18)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13-14H
Clé InChI
JWBOIMRXGHLCPP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable