SML1885
Mitotane
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(2-Chlorophenyl)-1-(4-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane, 1-Chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]-benzene, 2,4′-DDD, o,p′-DDD
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC1=C(C(C(Cl)Cl)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=CC=C1
InChI
1S/C14H10Cl4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17)18)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13-14H
Clé InChI
JWBOIMRXGHLCPP-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable