43858
Heptanoic acid
analytical standard
Synonyme(s) :
Enanthic acid, Oenanthic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
10.1 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤1.0% water
Indice de réfraction
n20/D 1.4221 (lit.)
Point d'ébullition
223 °C (lit.)
Pf
−10.5 °C (lit.)
Densité
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup