40120
Diethoxydimethylsilane
purum, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
Dimethyldiethoxysilane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Couleur
APHA: ≤25
Indice de réfraction
n20/D 1.381 (lit.)
Point d'ébullition
114 °C (lit.)
Densité
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCO[Si](C)(C)OCC
InChI
1S/C6H16O2Si/c1-5-7-9(3,4)8-6-2/h5-6H2,1-4H3
Clé InChI
YYLGKUPAFFKGRQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6 °C - closed cup