Key Documents
448621
Sigma-Aldrich
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
95%
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2SiHO]2Si(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.48
Numéro Beilstein :
1746341
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.383 (lit.)
Point d'ébullition
128 °C (lit.)
Densité
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H][Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si]([H])(C)C
InChI
1S/C6H20O2Si3/c1-9(2)7-11(5,6)8-10(3)4/h9-10H,1-6H3
Clé InChI
HZBDPZBVINJJET-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Liu Yang et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 15(6), 12884-12890 (2015-06-05)
Hydrogen-bond acidic polymers are important high affinity materials sensitive to organophosphates in the chemical warfare agent sensor detection process. Interactions between the sensor sensitive materials and chemical warfare agent simulants were studied by inverse gas chromatography. Hydrogen bonded acidic polymers