Principaux documents
395132
Sigma-Aldrich
Periodic Acid Solution
1 g/dL in deionized water
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
solution
Niveau de qualité
Durée de conservation
expiry date on label
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentration
1 g/dL in deionized water
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
Clé InChI
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Application
For use in procedure no. 395 for Periodic Acid-Schiff (PAS) and Silver Stain Procedure No. HT100.
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Guillaume Pelletier et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 40(5), 600-618 (2019-12-31)
Tris(2-ethylhexyl) phosphate (TEHP, CAS no. 78-42-2) is a plasticizer and a flame retardant, while di(2-ethylhexyl) phosphoric acid (DEHPA, CAS no. 298-07-7) is an oil additive and extraction solvent. Publicly-available information on repeated exposure to these two related organophosphate compounds is