375810
Periodic acid
ACS reagent, 99%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Pureté
99%
99.0-101.0% (ACS specification)
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: C-H Activation
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
Impuretés
≤0.01% insolubles
≤0.01% other halogens
Résidus de calcination
≤0.01%
Pf
122 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Traces de cations
Fe: ≤0.003%
heavy metals: ≤0.005%
Application(s)
histology
Chaîne SMILES
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
Clé InChI
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Oxidation of alcohols to ketones and aldehydes.
- Oxidation hydroxylamine derivatives.
- Oxidation of arenes to quinones.
- Deprotection of the dithio- and oxathio-derivatives.
- Oxidative degradation of epoxidized natural rubber (ENR).
- Oxidation of urazoles and bis-urazoles to triazolinediones.
- Oxidative cleavage of glucosazone.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable