39068
4-(Dimethylamino)azobenzene-4′-sulfonyl chloride
≥97.5% (AT)
Synonyme(s) :
4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzenesulfonyl chloride, DABS-Cl, Dabsyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97.5% (AT)
Pf
185 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
Chaîne SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C14H14ClN3O2S/c1-18(2)13-7-3-11(4-8-13)16-17-12-5-9-14(10-6-12)21(15,19)20/h3-10H,1-2H3/b17-16+
Clé InChI
VTVWTPGLLAELLI-WUKNDPDISA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges