Accéder au contenu
F9015
Fluorescamine
≥98% (TLC), powder, used for detection of primary amines
Synonyme(s) :
4-Phénylspiro-[furan-2(3H),1-phthalan]-3,3′-dione
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.26
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
253-814-5
Beilstein/REAXYS Number:
921143
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
off-white to yellow
mp
153-157 °C (lit.)
solubility
acetone: 50 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1OC2(OC=C(C2=O)c3ccccc3)c4ccccc14
InChI
1S/C17H10O4/c18-15-13(11-6-2-1-3-7-11)10-20-17(15)14-9-5-4-8-12(14)16(19)21-17/h1-10H
InChI key
ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYSA-N
General description
La fluorescamine, une dione hétérocyclique, réagit avec les amines primaires, les acides aminés, les peptides et les protéines en formant un produit fluorescent. Le réactif en excès et ses produits de dégradation ne sont pas fluorescents. La fluorescence d'une solution contenant la protéine recherchée et de la fluorescamine correspond à la quantité des groupements amine libres présents. Il s'agit du principe de base d'un dosage protéique par fluorescence. La fluorescamine est employée comme un agent de dérivatisation pour identifier divers composés rencontrés dans l'industrie pharmaceutique tels que l'oseltamivir, la pénicillamine, les résidus de sulfonamide, le lisinopril, le méthotrexate, la vigabatrine et la gabapentine.
Application
La fluorescamine a servi de marqueur pour localiser des protéines granulaires à la surface d'amidon de millet des oiseaux ainsi qu'une protéine dans de la farine de millet des oiseaux par microscopie confocale à balayage laser (MCBL). Elle a également été utilisée pour doser par voie photométrique de l'acide para-aminobenzoïque.
Réactif non fluorescent réagissant facilement en conditions douces avec les amines primaires des acides aminés et des peptides pour former des composés à forte fluorescence stables. Faible niveau de bruit dû à l′hydrolyse. Utile dans l′analyse fluorimétrique des acides aminés, des protéines et des enzymes protéolytiques. Bloque efficacement les groupes amino terminaux nouvellement générés dans les analyses de séquences protéiques.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescamine
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe