Key Documents
34859-M
Sigma-Aldrich
Hexane
≥97.0% (GC), suitable for HPLC
Synonyme(s) :
n-Hexane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.18
Numéro Beilstein :
1730733
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Hexane, suitable for HPLC, ≥97.0% (GC)
Qualité
HPLC grade
Densité de vapeur
~3 (vs air)
Pression de vapeur
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
453 °F
Limite d'explosivité
7.7 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
Résidus d'évap.
≤0.0005%
Transmittance
200 nm, ≥20%
225 nm, ≥80%
250 nm, ≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
Point d'ébullition
69 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Solubilité
water: insoluble
Densité
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 200 nm Amax: ≤0.70
λ: 225 nm Amax: ≤0.10
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
Application(s)
general analytical
Chaîne SMILES 
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Application
Ce solvant est utilisé en chromatographie en phase gazeuse avec détecteur à ionisation de flamme (GC-FID) des lipides extraits du champignon de la pourriture blanche, Phanerochaete chrysosporium, cultivé sur gélose.
Autres remarques
Avis important
  • L'article réf. 34859-4X2.5L va être supprimé. Nous vous invitons à le commander à la bouteille sous la référence 34859-2.5L (article physiquement identique et soumis exactement aux mêmes spécifications).
  • L'article réf. 34859-6X1L-M va être supprimé. Nous vous invitons à le commander à la bouteille sous la référence 34859-1L-M (article physiquement identique et soumis exactement aux mêmes spécifications).
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, qui sont parfaitement adaptés à l'analyse HPLC ou LC-MS
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-14.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-26.00 °C - closed cup
G Di Nicola et al.
Journal of chromatography. A, 1190(1-2), 120-126 (2008-03-18)
Biodiesel (a mixture of fatty acid esters) is normally analyzed using gas chromatography/flame ionization detection, as specified by the ASTM D6584 and EN14105 standards. This paper proposes a binary gradient method for analyzing biodiesel mixtures using non-aqueous reverse phase HPLC
Ali Mohraz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(12), 5298-5306 (2005-06-01)
The development of model materials and image processing methods to directly visualize and quantify colloidal rod assembly by means of confocal laser scanning microscopy (CLSM) is reported. Monodisperse fluorescent colloidal rods are prepared by the uniaxial extensional deformation of sterically