Merck
32201-M
Acétone
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.08
NACRES:
NA.02
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021201
UNSPSC Code:
12352115
EC Number:
200-662-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635680
Assay:
≥99.5% (GC)
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
184 mmHg ( 20 °C)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
expl. lim.
13.2 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0002% KMnO4 red. matter (as O), ≤0.0002% benzene, ≤0.0008% free alkali (as NH3), ≤0.001% aldehydes (as HCHO), ≤0.001% non-volatile matter, ≤0.0015% free acid (as CH3COOH), ≤0.01% ethanol (GC), ≤0.05% 2-propanol, ≤0.05% methanol, ≤0.2% water (Karl Fischer)
refractive index
n20/D 1.3580-1.3600, n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)=O
cation traces
Al: ≤0.5 ppm, B: ≤0.02 ppm, Ba: ≤0.1 ppm, Bi: ≤0.1 ppm, Ca: ≤0.5 ppm, Cd: ≤0.05 ppm, Co: ≤0.01 ppm, Cr: ≤0.02 ppm, Cu: ≤0.02 ppm, Fe: ≤0.1 ppm, K: ≤0.5 ppm, Li: ≤0.1 ppm, Mg: ≤0.1 ppm, Mn: ≤0.01 ppm, Mo: ≤0.1 ppm, Na: ≤0.5 ppm, Ni: ≤0.02 ppm, Pb: ≤0.02 ppm, Sn: ≤0.1 ppm, Sr: ≤0.1 ppm, Zn: ≤0.05 ppm
format
neat
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
General description
Il a été démontré que des mélanges de TiO2 (P25) et d'oxydes de terres rares (La2O3 ou Y2O3) calcinés à 700 °C ou à 650 °C peuvent photocatalyser l'oxydation de l'acétone. La condensation aldolique de l'acétone en phase vapeur a été étudiée sur MgO dopé par des ions de métaux alcalins (Li, Na, K et Cs) ou alcalino-terreux (Ca, Sr et Ba). L'acétone subit une condensation aldolique en présence d'hydroxydes doubles lamellaires (HDL) Mg-Al en tant que catalyseurs et de Cl- et/ou de CO32- en tant qu'anions de compensation, pour donner du diacétone-alcool et de l'oxyde de mésityle. La condensation aldolique énantiosélective de l'acétone avec diverses isatines en présence de dipeptides (catalyseur) a été décrite.
Application
L'acétone a été utilisée dans la synthèse de produits Ga (gallium)-DOTATATE (où DOTATATE représente le 1,4,7,10-tétraazacyclododécane-1,4,7,10-tétraacétate). Elle peut être utilisée pour le dosage des groupements ester dans les lipides par des procédés spectrophotométriques.
L′intensité de la luminescence de l′acétone dépend des constituants de la solution . L′absorption des rayonnements UV par l′acétone entraîne sa photolyse et la production de radicaux .
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acétone
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17.00 °C - closed cup