34533
Fensulfothion PO-sulfoxide
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Diethyl 4-(methylsulfinyl)phenyl phosphate, Fensulfothion oxon
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CS(C1=CC=C(OP(OCC)(OCC)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C11H17O5PS/c1-4-14-17(12,15-5-2)16-10-6-8-11(9-7-10)18(3)13/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
GNTVZNNILZKEIB-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable