32808
Metalaxyl-M
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
N-(2,6-Dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)-D-alanine methyl ester, Mefenoxam
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
COCC(=O)N([C@H](C)C(=O)OC)c1c(C)cccc1C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-7-6-8-11(2)14(10)16(13(17)9-19-4)12(3)15(18)20-5/h6-8,12H,9H2,1-5H3/t12-/m1/s1
Clé InChI
ZQEIXNIJLIKNTD-GFCCVEGCSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Maize samples[1] and greenhouse tomato samples[2] by acetonitrile-based extraction and dispersive liquid–liquid microextraction (DLLME) followed by gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS).
- Onion samples by matrix solid-phase dispersion (MSPD) followed by liquid chromatography–tandem mass spectrometric detection (LC-MS/MS).[3]
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable