Key Documents
33553-M
Sigma-Aldrich
Pyridine
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
79.10
Numéro Beilstein :
103233
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
2.72 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
899 °F
Limite d'explosivité
12.4 %
Impuretés
≤0.0005% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.002% ammonia (NH3)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.01% piperidine (GC)
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤0.2% 2-picoline (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.509 (lit.)
pH
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
Point d'ébullition
115 °C (lit.)
Pf
−42 °C (lit.)
Solubilité
H2O: in accordance
Densité
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.03 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES 
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Clé InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pyridine is a basic N-heterocyclic compound. It acts as a nitrogen donor ligand and forms many metal-pyridine complexes. Its complexes having tetrahedral and octahedral geometries can be differentiated by infrared spectral investigations.
Application
Pyridine (py) may be used in the preparation of vanadium oxide nanoparticles and iron benzenedicarboxylates, Fe(OH)(BDC)(py)0.85 (BDC = 1,4-benzenedicarboxylate, py = pyridine). It may be employed as a catalyst in Knoevenagel condensation reaction.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
62.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
17 °C - closed cup