Principaux documents
5.89579
Sigma-Aldrich
Pyridine
anhydrous, 99.8%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
79.10
Beilstein:
103233
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité:
anhydrous
Essai:
99.8%
pb:
115 °C (lit.)
Pression de vapeur:
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.72 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Essai
99.8%
Température d'inflammation spontanée
899 °F
Limite d'explosivité
12.4 %
Indice de réfraction
n20/D 1.509 (lit.)
pb
115 °C (lit.)
Pf
−42 °C (lit.)
Densité
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Clé InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20 °C - closed cup