Key Documents
30721-M
Sigma-Aldrich
Acide chlorhydrique
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., fuming, ≥37%, APHA: ≤10
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
36.46
Numéro Beilstein :
1098214
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Agence
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
1.3 (vs air)
Pression de vapeur
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Pureté
≥37%
Forme
liquid
Impuretés
≤0.00005% free chlorine (Cl)
≤0.0001% ammonium (NH4)
≤0.005% non-volatile matter
Résidus de calcination
≤0.0005% (as SO4)
Couleur
APHA: ≤10
Point d'ébullition
>100 °C (lit.)
Densité
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
Traces d'anions
bromide (Br-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤0.00005%
sulfate (SO42-): ≤0.0001%
sulfite (SO32-): ≤0.0001%
Traces de cations
Al: ≤0.000005%
As: ≤0.000001%
Ba: ≤0.000002%
Be: ≤0.000002%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.000001%
Co: ≤0.000001%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00002%
Ge: ≤0.000005%
K: ≤0.00001%
Li: ≤0.000001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000001%
Mo: ≤0.000002%
Na: ≤0.00005%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.000002%
Sr: ≤0.000001%
Ti: ≤0.00001%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000001%
Zn: ≤0.000005%
Zr: ≤0.00001%
heavy metals: ≤0.0001% (by ICP-OES)
Chaîne SMILES 
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Characterization of Miscanthus giganteus lignin isolated by ethanol organosolv process under reflux condition: Hydrochloric acid plays a key role in the organosolv process to isolate lignin from Miscanthus giganteus, which is critical for the development of bio-based chemicals and materials (Bauer et al., 2012).
Conditionnement
En flacons de PE ; également disponible en flacons de verre (références se terminant par *-GL), en canisters de PE et en fûts en plastique (références se terminant par *-H) ; conditionnements de 1, 2,5, 4 × 2,5, 72 × 2,5 l en flacons de verre (1 l uniquement disponible en flacon de verre).
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
THE HYDROLYSIS OF CHITIN BY CONCENTRATED HYDROCHLORIC ACID, AND THE PREPARATION OF LOW-MOLECULAR-WEIGHT SUBSTRATES FOR LYSOZYME.
J A RUPLEY
Biochimica et biophysica acta, 83, 245-255 (1964-11-01)
Quantitative estimation of sialic acids. II. A colorimetric resorcinol-hydrochloric acid method.
L SVENNERHOLM
Biochimica et biophysica acta, 24(3), 604-611 (1957-06-01)
Daejin Kim et al.
Environmental science & technology, 49(16), 9452-9459 (2015-06-25)
The rare earth elements (REEs) such as neodymium, praseodymium, and dysprosium were successfully recovered from commercial NdFeB magnets and industrial scrap magnets via membrane assisted solvent extraction (MSX). A hollow fiber membrane system was evaluated to extract REEs in a