291056
Methyl formate
anhydrous, 99%
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide formique
About This Item
9.47 psi ( 20 °C)
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
32.91 psi ( 55 °C)
9.47 psi ( 20 °C)
Essai
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Limite d'explosivité
23 %
Impuretés
<0.005% water
Résidus d'évap.
<0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.343 (lit.)
pH
4-5 (20 °C, 200 g/L)
pb
32-34 °C (lit.)
Pf
−100 °C (lit.)
Densité
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
Clé InChI
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Application
- methyl 4-chloro-2-formylbutanoate from methyl 4-chlorobutanoate via [1]-formylation[1]
- potassium methyl α-[(methoxyethylidene)amino]-β-hydroxyacrylate from methyl α-[(methoxyethylidene)amino]acetate[2]
- (S)-(-)-1-formyl-2-hydroxymethylpyrrolidine from (S)-(+)-2-hydroxymethylpyrrolidine via N-formylation[3]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-2.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-19 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves