25102
Ammonium citrate dibasic
puriss., ≥98%
Synonyme(s) :
Ammonium hydrogencitrate, Citric acid ammonium salt, Diammonium hydrogen citrate
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.8 (vs air)
Niveau de qualité
Qualité
puriss.
Essai
≥98%
Impuretés
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 5%)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤300 mg/kg
Traces de cations
Fe: ≤10 mg/kg
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
hydroxyl
Chaîne SMILES
N.N.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.2H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H3
Clé InChI
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable