21192
Calcium ionophore I
Selectophore™, function tested, ≥99.0%
Synonyme(s) :
(−)-(R,R)-N,N′-Bis-[11-(ethoxycarbonyl)undecyl]-N,N′,4,5-tetramethyl-3,6-dioxaoctane-diamide, Diethyl N,N′-[(4R,5R)-4,5-dimethyl-1,8-dioxo-3,6-dioxaoctamethylene]bis(12-methylaminododecanoate), ETH 1001
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for ion-selective electrodes
function tested
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore™
Essai
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CCCCCCCCCCCN(C)C(=O)CO[C@H](C)[C@@H](C)OCC(=O)N(C)CCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C38H72N2O8/c1-7-45-37(43)27-23-19-15-11-9-13-17-21-25-29-39(5)35(41)31-47-33(3)34(4)48-32-36(42)40(6)30-26-22-18-14-10-12-16-20-24-28-38(44)46-8-2/h33-34H,7-32H2,1-6H3/t33-,34-/m1/s1
Clé InChI
CJAONIOAQZUHPN-KKLWWLSJSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Sigma-Aldrich.com presents an article on Selectophore Ionophores