20370
tert-Butyl nitrite
technical, ≥90% (GC)
Synonyme(s) :
1,1-Dimethylethyl nitrite
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Niveau de qualité
Essai
≥90% (GC)
Forme
liquid
Impuretés
≤8% tert-butyl alcohol
Indice de réfraction
n20/D 1.368 (lit.)
n20/D 1.368
pb
61-63 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: very soluble
chloroform: very soluble
diethyl ether: very soluble
glycerol: insoluble
water: slightly soluble
Densité
0.864 g/mL at 20 °C
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
O-nitroso
nitroso
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)ON=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,3)7-5-6/h1-3H3
Clé InChI
IOGXOCVLYRDXLW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
14.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-10 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves